Kluczowe dokumenty
Z757004
Kern DBS moisture analyzer, for samples up to 60 g
AC/DC input 220 V AC, UK plug
Synonim(y):
moisture sensor, moisture tester
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern DBS 60-3 GB
zakres pomiaru nośności
60 g
dł. × szer. × wys.
202 mm × 336 mm × 157 mm
Opis ogólny
  • Halogen quartz glass heater
  • Observation window over the sample
  • Internal memory for automatic sequence of 10 drying programs
  • Sample description for up to 99 samples
  • Date and time display as standard
  • 10 sample plates included
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)