Z756369
1591 Kielnia lejkowa Buchnera
pkg of 1 ea
Synonim(y):
miarka laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36820-0118
dł. × szer. × wys.
19 cm (7 1/2 in.) × 7.6 cm (3 in.) × 12 cm (4 3/4 in.)
masa
0.8 lb
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kielnia lejkowa Buchner 1591 została zaprojektowana specjalnie do użytku z lejkami o średnicy 18, 24 i 36 cali. Buchner. Wystarczy lekko nacisnąć w dół i "zamieść" kielnię wzdłuż powierzchni osadu, aby szybko i skutecznie wygładzić szczeliny pojawiające się podczas procesu filtracji.
- Duża powierzchnia wygładza szczeliny szybciej niż tradycyjna metoda wąskiej szpatułki.
- Podwójnie ścięte krawędzie dla dwukierunkowego wygładzania
- Zakrzywione końce pasują do ścianek bocznych lejka Buchnera, umożliwiając łatwy dostęp do całej powierzchni ciasta
- Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) klasy FDA jest zgodny z normami branżowymi i zapewnia maksymalną odporność chemiczną
- Spawana konstrukcja bez pustych przestrzeni zapewnia higieniczne użytkowanie i łatwe czyszczenie
- Kompatybilność z temperaturami i środkami czyszczącymi stosowanymi w zmywarkach przemysłowych
- Podstawa kielni: 1,3 cm wysokości(1/2 cala)
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z756369-1EA | 4061832266978 |