Kluczowe dokumenty
Z755478
BenchRocker™ variable 2D rocker
AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
2D rocker, blot washer, gel staining, incubator safe rocker, molecular laboratory rocker, stackable rocker
About This Item
Polecane produkty
opis
tilt angle: 0 to 30°
Właściwości
CSA approved: no
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BR2000
Parametry
2-30 rpm speed
4-65 °C temp. range
5 lb load
szer. × śr. × wys.
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm) × 8 in. (20 cm)
platforma dł. × szer.
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Quiet, high capacity, multi-purpose platform rocker.
- Autoclavable flat, non-skid rubber mats available.
- Maintenance-free brushless motors.
- Operates in cold rooms down to 4°C and incubators up to 65°C.
- Load capacity-2.0kg (4.4lb).
- Provided with additional accessories like optional stacking platform and dimpled mat.
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)