Merck
Z755400
TubeRocker mini
AC/DC input 230 V AC, UK plug, CE compliant
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.61
opis
tilt angle: +/- 30°
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific M2100-E with UK plug
Parametry
24 rpm speed (20 rpm for 230V)
4 lb load
4-65 °C temp. range
szer. × śr. × wys.
13.3 in. (33.6 cm) × 5.3 in. (13.5 cm) × 4 in. (10 cm)
platforma dł. × szer.
12 in. (30 cm) × 4.5 in. (11.4 cm)
Opis ogólny
TubeRocker Mini został zaprojektowany tak, aby zapewnić idealną prędkość i kąt nachylenia (24 obr./min / 30°) do mieszania próbek w probówkach
. Rowkowana konstrukcja dołączonej gumowej maty prawidłowo zabezpiecza wszystkie rozmiary probówek od 1,5 do 50 ml,
bez użycia dodatkowych pasków lub opasek.
Niewielki rozmiar (tylko 5 x 13 cali) i odporność na temperatury od 4ºC do 65ºC sprawiają, że TubeRocker Mini
jest wystarczająco mały, aby zmieścić się na każdym stole laboratoryjnym i może być wygodnie umieszczony w chłodni, lodówce lub inkubatorze laboratoryjnym.
Informacje prawne
TubeRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)