Kluczowe dokumenty
Z755397
TubeRocker™ mini
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug, CE compliant
About This Item
Polecane produkty
opis
tilt angle: +/- 30°
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific M2100-E with EU plug
Parametry
24 rpm speed (20 rpm for 230V)
4 lb load
4-65 °C temp. range
szer. × śr. × wys.
13.3 in. (33.6 cm) × 5.3 in. (13.5 cm) × 4 in. (10 cm)
platforma dł. × szer.
12 in. (30 cm) × 4.5 in. (11.4 cm)
Opis ogólny
tubes. The grooved design of the included rubber mat properly secures all tube sizes ranging from 1.5 to 50 mL,
without the use of added straps or bands.
Small in size (only 5 x 13 inches) and able to withstand temperatures from 4 ºC to 65 ºC, the TubeRocker Mini
is small enough to fit on any lab bench and can conveniently be placed inside a cold room, refrigerator or laboratory incubator.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)