Z743922
Ohaus® Explorer® precision balance
Model EX423/E, weighing capacity 420 g, Precision 1 mg, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
Model EX423/E
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30061980
Precision measuring range
1 mg
zakres pomiaru nośności
420 g
rozmiar platformy
5.1 in. (130 mm)
Opis ogólny
5.7" (145 mm) Pełnokolorowy graficzny ekran dotykowy VGA z jasnością regulowaną przez użytkownika
Obsługa
Zasilacz sieciowy (w zestawie)
Komunikacja
RS232 i USB (w zestawie)
Konstrukcja
Modułowa konstrukcja, metalowa podstawa, górna obudowa z ABS, szalka ze stali nierdzewnej, szklana osłona przeciwwiatrowa z zamontowanymi na górze bocznymi drzwiczkami i odchylanymi/przesuwanymi górnymi drzwiczkami (tylko modele 1mg), podświetlany przedni wskaźnik poziomu, zintegrowana waga pod hakiem, wspornik zabezpieczający, blokada kalibracji, cztery czujniki bezdotykowe, pełna pokrywa obudowy w trakcie użytkowania
Cechy konstrukcyjne
Wybierane filtry środowiskowe, automatyczne tarowanie, wybierane przez użytkownika punkty kalibracji zakresu, menu blokady i resetowania oprogramowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcje drukowania danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektu i użytkownika, automatyczny tryb gotowości, do 14 języków obsługi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)