Kluczowe dokumenty
Z743900
ART® SoftFit L Reload System
Pure 200L, size 200 μL, reload insert, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
sterylność
sterile
Właściwości
Pure 200L
reload insert
opakowanie
pkg of 5X960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3751-RI
metody
PCR: suitable
rozmiar
200 μL
pojemność
200 μL
Opis ogólny
ART™ SoftFit-L Reload System to kompletna oferta końcówek do pipet kompatybilnych z pipetorami LTS™. Ten unikalny system zapewnia wstępnie załadowane końcówki do pipet w kolorowych wkładkach według wielkości objętości z opcją łatwego w użyciu zestawu do ponownego ładowania "push down". Do wyboru są sterylne lub niesterylne końcówki w pięciu rozmiarach objętości. Za każdym razem pipetuj próbki z dokładnością i precyzją, jakiej oczekujesz od pipety.
Cechy i korzyści
  • Wieże przeładunkowe są przyjazną dla środowiska opcją pakowania, która zmniejsza ilość odpadów z tworzyw sztucznych i przestrzeń magazynową.
  • Kompatybilne z pustymi stojakami SoftFit-L.
  • Kolorowe wkładki umożliwiają szybką identyfikację objętości końcówki.
  • Wolne od DNazy, RNazy, DNA, ATP i endotoksyny.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)