Kluczowe dokumenty
Z743892
ART® SoftFit L Reload System
Pure 1000L, size 1000 μL, hinged rack, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
sterylność
sterile
Właściwości
Pure 1000L
hinged rack
opakowanie
pkg of 4X768 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3781-HR
metody
PCR: suitable
rozmiar
1000 μL
pojemność
1000 μL
Opis ogólny
ART™ SoftFit-L Reload System to kompletna oferta końcówek do pipet kompatybilnych z pipetorami LTS™. Ten unikalny system zapewnia wstępnie załadowane końcówki do pipet w kolorowych wkładkach według wielkości objętości z opcją łatwego w użyciu zestawu do ponownego ładowania "push down". Do wyboru są sterylne lub niesterylne końcówki w pięciu rozmiarach objętości. Za każdym razem pipetuj próbki z dokładnością i precyzją, jakiej oczekujesz od pipety.
Zastosowanie
System przeładowania "ART "SoftFit L jest odpowiedni do: - wrażliwych aplikacji i próbek (hodowla komórkowa, PCR, praca z kwasami nukleinowymi itp.), - próbek lotnych lub korozyjnych.
Cechy i korzyści
  • Stojak na zawiasach umożliwia łatwy dostęp do końcówek jedną ręką.
  • Kolorowe wkładki ułatwiają szybką identyfikację objętości końcówki.
  • Precyzyjne dopasowanie jest gwarantowane przez cylindryczny kołnierz i konstrukcję typu positive-stop, co prowadzi do zmniejszenia sił mocowania i wyrzucania.
  • Końcówki są certyfikowane jako wolne od zanieczyszczeń RNazą, DNazą, DNA, ATP i endotoksynami.
  • W celu zapewnienia identyfikowalności, wkładki końcówek są oznaczone numerem partii i części produktu.
  • Skutecznie blokują aerozole przed zanieczyszczeniem pipety i zapobiegają zanieczyszczeniu krzyżowemu próbek.
  • Wieże przeładunkowe są przyjazną dla środowiska opcją pakowania, która zmniejsza ilość odpadów z tworzyw sztucznych i przestrzeń magazynową.
  • Kompatybilne z pustymi stojakami SoftFit-L.
  • Kolorowe wkładki umożliwiają szybką identyfikację objętości końcówki.
  • Wolne od DNazy, RNazy, DNA, ATP i endotoksyny.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z743892-4X768EA