Kluczowe dokumenty
Z743293
Julabo® adaptors
quad distributing, 1 1/4 inch female with barbed fittings, for 1 inch i.d. tubing, pack of 2
Synonim(y):
adapter kolczasty
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Julabo 8970524
Opis ogólny
Do użytku z recyrkulacyjnymi chłodnicami / agregatami wody lodowej serii 1407 FL, 2 poczwórne adaptery rozdzielające, żeńskie G 1 1/4″, z łącznikami kolczastymi do rur o średnicy wewnętrznej 1″. Zestaw dwóch okrągłych rozdzielaczy poczwórnych z wewnętrznymi przegrodami zapewniającymi stałe ciśnienie i temperaturę wody na wszystkich wylotach. Złączki z gwintem wewnętrznym G 1¼" (które można wyposażyć w zawory odcinające), dostarczane w komplecie ze wszystkimi złączkami kolczastymi do rur o średnicy wewnętrznej 1".
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)