Kluczowe dokumenty
8.52089
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dpr(Mtt)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Dpr(Mtt)-OH, N-α-Fmoc-N-β-4-methyltrityl-L-diaminopropionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H34N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
582.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
N([C@@H](CNC(c6ccc(cc6)C)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C38H34N2O4/c1-26-20-22-29(23-21-26)38(27-12-4-2-5-13-27,28-14-6-3-7-15-28)39-24-35(36(41)42)40-37(43)44-25-34-32-18-10-8-16-30(32)31-17-9-11-19-33(31)34/h2-23,34-35,39H,24-25H2,1H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m0/s1
Klucz InChI
WDZDBCVDBMWMAM-DHUJRADRSA-N
Opis ogólny
Grupę Mtt łańcucha bocznego można selektywnie usunąć za pomocą 1% TFA w DCM [1,2,3] lub DCM/HFIP/TFE/TES (6,5:2:1:0,5) [4], co czyni tę pochodną doskonałą do syntezy rozgałęzionych peptydów i peptydów modyfikowanych w łańcuchu bocznym Dpr [4,5], a także do budowy szablonów i wielofunkcyjnych żywic do syntezy kombinatorycznej[6].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] K. Barlos, et al., C. H. Schneider & A. N. Eberle (Eds), ESCOM, Leiden, 1993, pp. 283.
[2] A. Aletras, et al. (1995) Int. J. Peptide Protein Res., 45, 488.
[3 ] L. Bourel, et al. (2000) J. Peptide Sci., 6, 264.
[4 ] K. Barlos, komunikacja osobista.
[5 ] P. Hoogerhout, et al. (1999) J. Peptide Res., 54, 436.
[6] C. Park & K. Burgess (2001) J. Comb. Chem., 3, 257.
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-1204
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +10.0 - +13.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® product range has one of the largest collections of orthogonally and quasi-orthogonally protected tri-functional amino acids. These derivatives are useful tools for the synthesis of cyclic and branched peptides and peptides carrying side-chain modifications.
Novabiochem® oferuje ortogonalnie chronione aminokwasy do syntezy peptydów, w tym peptydów cyklicznych i rozgałęzionych.