Kluczowe dokumenty
Z743255
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 1.5 m
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiały
metal (triple insulated with connector M16x1)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Julabo 8930211
Parametry
100 °C (350 °C)
Długość
1.5 m
Opis ogólny
Elastyczne połączenie aplikacji z przyrządem do kontroli temperatury w celu optymalnego wykorzystania w odpowiednim zakresie temperatur.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)