Z743164
Julabo® bath covers
flat cover to fit CORIO C-B19/27, CD-B19/27 and CD-BT19/27
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
producent / nazwa handlowa
Julabo 9970291
Opis ogólny
Płaska pokrywa wanny ze stali nierdzewnej do zbiorników o pojemności 19 l i 27 l. Zastosowanie pokrywy wanny zmniejsza parowanie płynu do kąpieli i oszczędza energię. Unosząca się para jest odprowadzana z powrotem do wanny. Oznacza to, że płyn do kąpieli pozostaje w wannie, a cykle napełniania są wydłużone. Dodatkową korzyścią jest to, że pokrywa zapobiega zanieczyszczeniu próbek w łaźni. Nadaje się do użytku z 1407 10564 C-B19, C-B27, CD-B19, CD-B27, CD-BT19, CD-BT27.
Cechy i korzyści
- zmniejsza parowanie
- zapobiega zanieczyszczeniu próbek
Informacje prawne
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)