Kluczowe dokumenty
Z742923
Tergajet® detergent, low foaming phosphate-free powder
pkg of 11 kg
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.34
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 11 kg
producent / nazwa handlowa
Alconox, Inc. 2225
metody
PCR: suitable
Zastosowanie
detection
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niskopieniący detergent w proszku Tergajet
Używany do czyszczenia: Czyszczenie sprzętu laboratoryjnego do badania wody, czyszczenie sprzętu laboratoryjnego wrażliwego na fosforany, instrumentów szpitalnych, elementów optycznych, aparatury farmaceutycznej, sprzętu do produkcji kosmetyków, wyrobów do hodowli tkankowych, szkła płytowego, odlewów metalowych, odkuwek i wytłoczek, części przemysłowych, klatek dla zwierząt, elementów elektronicznych, zbiorników i reaktorów Czyszczenie powierzchni mających kontakt z żywnością zgodnie z USDA
. Certyfikat FDA.
Używany do usuwania: Gleby, radioizotopów, radioaktywności, substancji organicznych, żwiru, brudu, szlamu, smoły, żywic, tłuszczów, olejów, krwi, tkanek, cząstek stałych, pozostałości nieorganicznych, substancji chemicznych i rozpuszczalników.
Czyszczone powierzchnie: Zalecane do szkła, stali nierdzewnej, PTFE, ceramiki, cementu i odpornych na alkalia tworzyw sztucznych i metali. Tergajet jest inhibitorem dla aluminium. Zaleca się przeprowadzenie testów korozyjnych.
Metoda czyszczenia: Zmywarki laboratoryjne, zmywarki do naczyń, myjki do wózków, myjki natryskowe, czyszczenie elektryczne, myjki ultradźwiękowe, czyszczenie na miejscu i czyszczenie ręczne pod warunkiem stosowania odpowiedniej ochrony skóry i oczu.
Wskazówki: Postępować zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia i używać pojemników na detergent w proszku. Ogólnie rzecz biorąc, należy używać 1/2 - 1% roztworów do prania w gorącej wodzie (1 1/4 - 2 1/2 łyżki na galon, 3/4 - 1 1/4 uncji na galon lub 5-10 gramów na litr. Większość urządzeń wymaga dodania 2 1/2 uncji przy typowym cyklu prania 2 galonów).
W przypadku prania ręcznego, namaczania, cyrkulacji lub prania ultradźwiękowego należy przygotować 1% roztwór w ciepłej lub gorącej wodzie.
W przypadku szorowania ściernego należy przygotować pastę.
W przypadku trudnych zabrudzeń należy podnieść temperaturę wody i użyć większej ilości detergentu. Podczas pracy ze środkiem należy nosić rękawice ochronne i okulary.
DOKŁADNIE SPŁUKAĆ - najlepiej bieżącą wodą. W przypadku czyszczenia krytycznego, ostatnie lub wszystkie płukania należy wykonywać w wodzie destylowanej, dejonizowanej lub oczyszczonej. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą pitną.
- Skoncentrowany, aby zaoszczędzić pieniądze
- Nie zawiera fosforanów, ulega biodegradacji i można go łatwo zutylizować
- Pozwala przejść testy walidacyjne czyszczenia w celu uzyskania akredytacji laboratorium i zatwierdzenia inspekcji zakładu.
- Niskopieniący detergent do dużych obciążeń zapewniający wysoką wydajność
- Swobodne płukanie zapewnia wiarygodne wyniki i brak zakłócających pozostałości
- Idealny do podblatowych i podłogowych myjek laboratoryjnych
Używany do czyszczenia: Czyszczenie sprzętu laboratoryjnego do badania wody, czyszczenie sprzętu laboratoryjnego wrażliwego na fosforany, instrumentów szpitalnych, elementów optycznych, aparatury farmaceutycznej, sprzętu do produkcji kosmetyków, wyrobów do hodowli tkankowych, szkła płytowego, odlewów metalowych, odkuwek i wytłoczek, części przemysłowych, klatek dla zwierząt, elementów elektronicznych, zbiorników i reaktorów Czyszczenie powierzchni mających kontakt z żywnością zgodnie z USDA
. Certyfikat FDA.
Używany do usuwania: Gleby, radioizotopów, radioaktywności, substancji organicznych, żwiru, brudu, szlamu, smoły, żywic, tłuszczów, olejów, krwi, tkanek, cząstek stałych, pozostałości nieorganicznych, substancji chemicznych i rozpuszczalników.
Czyszczone powierzchnie: Zalecane do szkła, stali nierdzewnej, PTFE, ceramiki, cementu i odpornych na alkalia tworzyw sztucznych i metali. Tergajet jest inhibitorem dla aluminium. Zaleca się przeprowadzenie testów korozyjnych.
Metoda czyszczenia: Zmywarki laboratoryjne, zmywarki do naczyń, myjki do wózków, myjki natryskowe, czyszczenie elektryczne, myjki ultradźwiękowe, czyszczenie na miejscu i czyszczenie ręczne pod warunkiem stosowania odpowiedniej ochrony skóry i oczu.
Wskazówki: Postępować zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia i używać pojemników na detergent w proszku. Ogólnie rzecz biorąc, należy używać 1/2 - 1% roztworów do prania w gorącej wodzie (1 1/4 - 2 1/2 łyżki na galon, 3/4 - 1 1/4 uncji na galon lub 5-10 gramów na litr. Większość urządzeń wymaga dodania 2 1/2 uncji przy typowym cyklu prania 2 galonów).
W przypadku prania ręcznego, namaczania, cyrkulacji lub prania ultradźwiękowego należy przygotować 1% roztwór w ciepłej lub gorącej wodzie.
W przypadku szorowania ściernego należy przygotować pastę.
W przypadku trudnych zabrudzeń należy podnieść temperaturę wody i użyć większej ilości detergentu. Podczas pracy ze środkiem należy nosić rękawice ochronne i okulary.
DOKŁADNIE SPŁUKAĆ - najlepiej bieżącą wodą. W przypadku czyszczenia krytycznego, ostatnie lub wszystkie płukania należy wykonywać w wodzie destylowanej, dejonizowanej lub oczyszczonej. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą pitną.
Informacje prawne
Tergajet is a registered trademark of Alconox, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742923-11KG | 4061841422051 |