Z742881
Kern PNJ series precision balances
Kern PNJ 12000-1M verified 965-217, weighing capacity 12000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g, (Verification certificate included)
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
220 - 240 V AC, universal plug set
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PNJ 12000-1M verified 965-217
zakres pomiaru nośności
12000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g
platforma szer. × śr.
190 mm × 190 mm
Opis ogólny
- Automatyczna regulacja wewnętrzna gwarantuje wysoki stopień dokładności i uniezależnia wagę od miejsca użytkowania. Idealna do zastosowań mobilnych wymagających weryfikacji, takich jak ambulatoryjny skup złota i biżuterii.
- Wysokiej jakości system pomiarowy z widełkami strojeniowymi zapewniający stałe wartości masy i ciągłe ważenie
- Wyświetlacz pojemności: Podświetlany pasek pokazuje, ile zakresu ważenia jest jeszcze dostępne.
- Precyzyjne liczenie: Automatyczna optymalizacja masy referencyjnej stopniowo poprawia uśrednioną wartość masy sztuki
- Kompaktowy rozmiar, praktyczny dla małych przestrzeni
- Duża szklana osłona przeciwwiatrowa z 3 przesuwanymi drzwiczkami dla łatwego dostępu do ważonych przedmiotów, dla modeli z płytką ważącą Ø 140 mm, przestrzeń ważenia WxDxH 172×171×160 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)