Z742840
Kern PCD series precision balances
Kern PCD 250-3, weighing capacity 250 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern PCD 250-3
zakres pomiaru nośności
250 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy
- Waga laboratoryjna z oddzielną platformą: Idealna do pracy w worku rękawicowym lub dygestorium. Szczególnie praktyczna do ważenia substancji toksycznych, lotnych lub zanieczyszczonych.
- Funkcja PRE-TARE do ręcznego odejmowania znanej masy pojemnika, przydatna do sprawdzania poziomu napełnienia.
- Dowolnie programowalna jednostka ważąca, np. wyświetlanie bezpośrednio w specjalnych jednostkach, takich jak długość nici g/m, gramatura papieru g/m² itp.
- Wskaźnik poziomu i nóżki poziomujące do precyzyjnego poziomowania wagi, montowane w standardzie, aby zapewnić najdokładniejszy wynik ważenia
Dane techniczne
- Duży podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 21 mm
- Opcjonalne zasilanie bateryjne, blok 9 V nie wchodzi w skład zestawu, czas pracy do 12 h, funkcja AUTO-OFF w celu oszczędzania baterii
- Wymiary całkowite W×D×H 165×280×75 mm
- Długość kabla urządzenia wyświetlającego ok. 1,2 m
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742840-1EA |