Z742585
10119 Chłodziarka do mikroprobówek i płytek PCR
Synonim(y):
Chłodziarka do płytek PCR
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R1000
metody
PCR: suitable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CoolCube został zaprojektowany do bezpiecznego przechowywania próbek na stanowisku laboratoryjnym
bez ich degradacji z powodu wzrostu lub wahań temperatury
. Wystarczy umieścić CoolCube w zamrażarce
na noc i jest gotowy do użycia, utrzymując próbki w niskiej temperaturze, ale nie zamrożone
utrzymując temperaturę na poziomie około 0°C przez maksymalnie cztery godziny.
1,5 i 2,0 ml mikroprobówek
0,2 ml probówek i pasków do PCR
96-dołkowych płytek do PCR
bez ich degradacji z powodu wzrostu lub wahań temperatury
. Wystarczy umieścić CoolCube w zamrażarce
na noc i jest gotowy do użycia, utrzymując próbki w niskiej temperaturze, ale nie zamrożone
utrzymując temperaturę na poziomie około 0°C przez maksymalnie cztery godziny.
- Utrzymuje temperaturę 0°C do 4 godzin
- Również do użytku jako stacja robocza PCR
- Dwie strony, idealne dla:
1,5 i 2,0 ml mikroprobówek
0,2 ml probówek i pasków do PCR
96-dołkowych płytek do PCR
Informacje prawne
CoolCube is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742585-1EA | 4061835522385 |