Z742567
PlateFuge™ Microplate Microcentrifuge with rotor and plate carrier
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
Wirówka do mikropłytek, wirówka wielopłytkowa
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 2 PCR plates
to hold 24 microtiter plates
4 S Deceleration:
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C2000
Parametry
2550 rpm
600 × g
metody
centrifugation: suitable
masa
9 lb (4 kg)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)