Kluczowe dokumenty
Z742564
MC-12 High Speed Microcentrifuge with rotor for 12 x 1.5/2.0 mL tubes
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
Kompaktowa mikrowirówka o dużej prędkości, Wirówka Benchmark Scientific, wysokoobrotowa wirówka osobista
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
Właściwości
incremental 100 rpm 100 rcf
timer 20 sec to 99 min
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
12 sec acceleration; 10 sec deceleration
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C1612
Parametry
15500 rpm
16100 × g
metody
centrifugation: suitable
rozmiar
10.6 in. (27 cm) × 8.7 in. (22 cm) × 5.9 in. (15 cm)
masa
10.5 lb (4.8 kg)
Opis ogólny
Mikrowirówka MC-12 High Speed firmy Benchmark to pierwsza i jedyna wirówka osobista zdolna do pracy z prędkością do 16 000 xg (15 500 obr./min), co oznacza, że jest to najbardziej przystępna cenowo i kompaktowa dostępna opcja, która spełnia standardowe protokoły biologii molekularnej i DNA. Zawiera: 12 x rotor 1,5/2,0 mL.
Cechy i korzyści
  • Krótki czas zwalniania
  • Cicha praca
  • Bezszczotkowy i bezobsługowy system napędowy umożliwia pełne wyposażenie każdej stacji roboczej w osobistą wirówkę.
  • Zaprojektowany komputerowo wzór przepływu powietrza, który obniża wzrost temperatury próbki
  • Pojedyncze, wygodnie umieszczone pokrętło sterujące do obsługi wszystkich parametrów
  • Duży i jasny wyświetlacz LCD zapewniający wyraźne wskazanie czasu i prędkości obrotowej lub siły g.
  • Chwilowy przycisk wirowania ułatwia natychmiastowe wirowanie bez zakłócania wstępnie ustawionych parametrów.
  • Aluminiowy rotor klasy lotniczej przyjmuje bezpośrednio probówki o pojemności od 1,5 ml do 2,0 ml oraz probówki o pojemności 0,5 ml i 0,2 ml z opcjonalnymi adapterami.
Informacje prawne
MC-12 is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)