Kluczowe dokumenty
Z742532
MyTemp Mini CO2 Digital Incubator, includes two stainless steel shelves
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Synonim(y):
inkubator co2, osobisty inkubator co2 benchmark scientific
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
opis
humidity range 70 - 80%
Właściwości
accuracy 0.1 °C (CO2 accuracy at 5%)
temperature uniformity 0.5 °C (at 37 C)
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H2300-HC2
Parametry
ambient temp. range at -10 to 55 °C
rozmiar
10.3 in. (26 cm) × 9.3 in. (23.5 cm) × 12.8 in. (32.5 cm), interior
13.2 in. (33.5 cm) × 14.5 in. (37 cm) × 18.7 in. (47.5 cm), exterior
masa
15 lb (6.5 kg)
pojemność
(20L/0.7 cu ft)
Opis ogólny
Przy szerokości zaledwie 13 cali, myTemp Mini CO2 jest najmniejszym i najbardziej ekonomicznym inkubatorem do zastosowań wymagających kontroli gazu CO2. Jego niewielka powierzchnia sprawia, że inkubator jest idealny do stosowania wewnątrz szaf bezpieczeństwa biologicznego, izolowania wrażliwych kultur lub w każdym laboratorium, które po prostu stara się zaoszczędzić miejsce na stole. Dzięki grubej warstwie wysokowydajnej izolacji otaczającej komorę, inkubator jest również idealny do transportu komórek. Po odłączeniu zasilania inkubator utrzymuje temperaturę w zakresie 10% ustawionego parametru przez maksymalnie 1 godzinę*. Dodatkowo
każdy model zawiera zasilacz samochodowy 12V do obsługi urządzenia w samochodzie, na łodzi itp.
Zarówno temperatura, jak i procent CO2 są regulowane cyfrowo i wyświetlane w czasie rzeczywistym na dużym panelu sterowania LED. Panel ten posiada również funkcję "Cal", umożliwiającą łatwą kalibrację temperatury lub CO2 w laboratorium. Dodatkowo, wilgotność (do 80%) może być dodana do komory poprzez włożenie dołączonego zbiornika wilgotności (ze stali nierdzewnej).
Poziom CO2 jest stale monitorowany za pomocą technologii podwójnej wiązki podczerwieni. W przypadku spadku poziomu CO2 uruchamiane są alarmy dźwiękowe i wizualne, powiadamiające użytkownika o błędzie.
Pomimo niewielkich rozmiarów, inkubator posiada stosunkowo dużą komorę o pojemności 20 litrów, która może pomieścić kolby i butelki o pojemności do 2 litrów. W zestawie znajdują się dwie wyjmowane półki ze stali nierdzewnej. Półki są perforowane, aby poprawić przepływ powietrza w komorze.
* W przypadku odłączenia od zasilania CO2, procent CO2 spada o około 1% / 30 min.
Informacje prawne
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)