Kluczowe dokumenty
Z742521
Block for digital dry bath and MyBlock
for 20 x 10 mm test tubes or 20 x 2.0 mL centrifuge tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Właściwości
Holds 20 x 2 mL tubes
Holds 20 x 10 mm test tubes
for 20 x 10 mm test tubes or 20 x 2.0 mL centrifuge tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSW10
Opis ogólny
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Informacje prawne
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)