Kluczowe dokumenty
Z742519
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 12 x 5.0 mL tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Właściwości
Holds 12 x 5.0 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSW5MT
Opis ogólny
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Informacje prawne
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)