Kluczowe dokumenty
Z742443
Incu-Shaker Mini dedicated platform
for 8 x 250 mL Erlenmeyer flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Właściwości
for 8 x 250 mL Erlenmeyer flasks
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H1000-P-250
Opis ogólny
Dedykowana platforma do wytrząsarki Incu-Shaker Mini z antypoślizgową powierzchnią pokrytą gumą, idealna do kolb do hodowli tkankowych, szalek Petriego i tacek do barwienia.
Informacje prawne
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)