Z742442
Incu-Shaker™ Mini dedicated platform
for 5 x 500 mL Erlenmeyer flasks
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
for 5 x 500 mL Erlenmeyer flasks
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H1000-P-500
Opis ogólny
Dedicated platform for the Incu-Shaker Mini that features a non-slip rubber coated surface, ideal for tissue culture flasks, petri dishes and staining trays.
Informacje prawne
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)