Kluczowe dokumenty
Z742324
2MAG MIX 4 MS multiple 4 point stirrer
AC/DC input 100-240 V, US 3-pin plug
Synonim(y):
Mieszadło magnetyczne odporne na zużycie, Mieszadło wielopozycyjne, indukcyjne mieszadło wielopozycyjne, magnetyczna indukcyjna płyta mieszająca
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
stainless steel housing
stainless steel plate
Właściwości
positions 4
28 W (4 x 7 W
4 step)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 30404
Parametry
-10-50 °C temp. limit (at 80 percent humidity)
100-2000 rpm speed
szer. × śr. × wys.
245 mm × 425 mm × 38 mm
odległość między środkami mieszadeł
140 mm
pojemność mieszadła
1-3000 mL , per stirring position
masa
~8.9 kg
Opis ogólny
Ultrapłaskie mieszadło magnetyczne z 4 indywidualnie kontrolowanymi pozycjami mieszania, odpowiednie dla 4 kolb Erlenmeyera o pojemności 2000 ml.
Potężne 4 pozycje mieszania, w 100% bezobsługowe i odporne na zużycie dzięki indukcyjnej koncepcji 2mag-Magnetic-Drive,
rezerwy mocy do 3000 ml na punkt mieszania, indywidualne
i niezależne ustawienie prędkości dla każdego napędu mieszającego
(Master-Slave-Technology), również funkcja ON/OFF,
synchroniczny tryb prędkości dla wszystkich pozycji, niezwykle
szeroki zakres prędkości od 100 do 2000 obr/min, mieszanie bez szarpnięć
nawet przy niskich prędkościach.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)