Kluczowe dokumenty
Z741348
Accuris Analytical Balance
weighing capacity 120 g, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W3100-120-GB
zakres pomiaru
resolution: 0.0001 g
zakres pomiaru nośności
120 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
śr. szalki
90 mm (3.5 in.)
Opis ogólny
Wagi analityczne 8972 wykorzystują technologię czujników elektromagnetycznych i precyzyjne podzespoły mechaniczne, aby zapewnić doskonałą dokładność wyznaczania masy z dokładnością do ułamka miligrama. Szklana osłona przeciwwiatrowa otaczająca komorę ważenia ma przesuwane drzwiczki po bokach i na górze, co zapewnia łatwy dostęp do szalki.
Nóżki poziomujące z tyłu wagi rozciągają się na boki, aby zapewnić stabilność, a czuły pęcherzyk poziomujący pomaga w procesie poziomowania.
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)