Merck
Z741001
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn. × dł.
15 mm × 125 mm
pojemność
10 mL
probówka śr.
15 mm
Opis ogólny
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC