Kluczowe dokumenty
Z740763
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class A, meets ASTM E288
capacity 2000 mL, stopper joint: 27, tol. 0.600 mL, PE
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
PE
rozmiar zatyczki
27
Połączenie
joint ST/NS neckstopper size 27
joint: stopper27
Właściwości
class A meets ASTM E288
opakowanie
pkg of 4 ea
tol. measuring range
0.600 mL
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class A meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Flask are certified and either a batch or individual certificate. Calibrated “To Contain”.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)