Z740665
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, PTFE lined screw cap
capacity 50 mL, 24-410 thread, volume 20-50 mL, accuracy: 10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
black phenolic cap (with PTFE liner)
borosilicate glass flask
flat bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 6 ea
zakres pomiaru objętości
20-50 mL, accuracy: 10 mL
pojemność
50 mL
dopasowywanie
24-410 thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolba Erlenmeyera z przezroczystego szkła borokrzemowego z gwintowaną górą i czarną fenolową nasadką z wkładką PTFE. Biała podziałka referencyjna i punkt oznaczenia. ASTM E1404.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740665-6EA | 4061832120843 |