Z740650
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 50 mL, stopper joint: 1, volume 20-50 mL, accuracy: 10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
flat bottom
Połączenie
joint: stopper1
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pkg of 12 ea
zakres pomiaru objętości
20-50 mL, accuracy: 10 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Inne uwagi
Browse all Erlenmeyer flasks
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)