Kluczowe dokumenty
Z418838
Sigma-Aldrich
Aldrich® flat-bottom flask
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
bottom flask, flat bottomed flask, flat flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
flat bottom flask
glass
short
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opis
short neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
1,000 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)