Kluczowe dokumenty
Z740546
KDS Legato 270 series syringe pump, push/pull
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
Synonim(y):
pompa dozująca, pompa infuzyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.01
Właściwości
CE compliant
accuracy± 0.35%
2 channels
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788270
Parametry
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
rozmiar
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
pojemność
0.0005-140 mL
masa
4.9 kg (10.75 lb)
Opis ogólny
Pompa strzykawkowa typu push/pull. Obsługuje dwie strzykawki do infuzji i dwie strzykawki do pobierania. Model ten obsługuje jednoczesną infuzję i wycofanie przy szybkościach przepływu zdefiniowanych przez użytkownika i z możliwością wyboru objętości docelowych w celu kontrolowania całkowitej pompowanej objętości.
Obsługuje również tylko infuzję, tylko wycofanie, infuzję/wycofanie/infuzję i tryb ciągły. szybkości przepływu zdefiniowane przez użytkownika z możliwością wyboru objętości docelowych.
Cechy:
  • Mieści cztery strzykawki od 0,5 μL do 140 ml
  • Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
  • Zegar czasu rzeczywistego
  • Niezrównana łatwość obsługi
  • Funkcja blokady panelu dotykowego
  • Podświetlenie LED na panelu przednim
  • W pełni metalowa obudowa
  • Wbudowany stolik na strzykawki
  • Siła liniowa do 75 funtów
  • Zaawansowane techniki mikrokrokowe
  • Wbudowany interfejs RS485
  • Port USB
  • Interfejs I/O i TTL
  • Tryb pracy ciągłej
  • Zapora przeciwwypływowa
Cechy i korzyści
  • Mieści cztery strzykawki o pojemności od 0,5 μL do 140 ml
  • Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
  • Zegar czasu rzeczywistego
  • Niezrównana łatwość obsługi
  • Funkcja blokady panelu dotykowego
  • Podświetlenie LED na panelu przednim
  • W pełni metalowa obudowa
  • Wbudowany stolik na strzykawki
  • Siła liniowa do 75 funtów
  • Zaawansowane techniki mikrokrokowe
  • Wbudowany interfejs RS485
  • Port USB
  • Interfejs I/O i TTL
  • Tryb pracy ciągłej
  • Zapora przeciwwypływowa
Informacje prawne
Legato is a trademark of KD Scientific
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)