Kluczowe dokumenty
Z740531
KDS Legato 101, dual syringe nanliter pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
Synonim(y):
pompa dozująca, pompa infuzyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.01
Właściwości
CE compliant
accuracy± 0.5%
1 channel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788101
Parametry
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
rozmiar
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
pojemność
0.0005-10 mL
masa
2.66 kg (5.9 lb)
Opis ogólny
Infuse only dual syringe pump. Accomodates syringes 0.5 μL to 10 mL. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Features:
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL to 10 mL
  • High resolution color touch screen
  • Unparalled ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 30 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Informacje prawne
Legato is a trademark of KD Scientific
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)