Z671878
IKA® C-MAG MS magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 115V
Synonim(y):
mieszadła laboratoryjne, mieszadła magnetyczne płytowe
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
115 V AC
Materiały
ceramic plate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 3582601
IKA C-MAG MS10
dostępność
not available in EU
Parametry
100-1500 rpm speed
rozmiar platformy
280 mm × 280 mm
pojemność mieszadła
15 L
masa
13.2 lb
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
- Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
- Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
- Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
- Protection class IP 21
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z671878-1EA | 4061833575680 |