Z655031
3466 rura robocza pieca rurowego
IAP, I.D. × O.D. × L 25 mm × 32 mm × 600 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Carbolite IAP 25mm id X 32mm od X 600mm long
śr. wewn. × śr. zewn. × dł.
25 mm × 32 mm × 600 mm
Opis ogólny
- IAP (impervious aluminous porcelain)
- Open both ends
Informacje prawne
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z655031-1EA | 4061833353356 |