Z655015
Carbolite® tube furnace end plugs
type C insulating plug, pack of 1
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Carbolite EP-038-12A-0010
Opis ogólny
Do użytku z poziomymi piecami rurowymi o temperaturze do 1200C, z rurą procesową o średnicy wewnętrznej do 80 mm. Zatyczki izolacyjne umieszczone na końcach rury procesowej pomagają zapobiegać utracie ciepła i poprawiają jednorodność w piecu rurowym, rura o średnicy 6 mm jest zamontowana przez zatyczkę.
For use on horizontal tube furnaces up to 1200°C only. Fits tubes up to 80 mm I.D.
Informacje prawne
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)