Kluczowe dokumenty
WHA10300109
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 589/2 white ribbon
circles, diam. 90 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695408, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10300109
Whatman Article No. 28414113 (US reference)
Parametry
70 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
90 mm
grubość
180 μm
popiół
≤0.01%
wielkość porów
4-12 μm (Particle retention)
gramatura
85 g/m2
Opis ogólny
Filtry Whatman klasy 589/2 firmy Cytiva są stosowane w rutynowych analizach ilościowych, w tym w analizie zawiesiny wodnej w papierze, analizie mąki i kwantyfikacji zawartości piasku.
Filtry ilościowe Whatman firmy Cytiva są przeznaczone do analizy grawimetrycznej. Bezpopiołową bibułę filtracyjną Whatman klasy 589/2 można również nabyć w postaci wstępnie pofałdowanych arkuszy 589/2 ½.
Filtracja ogólna z użyciem bibuły ilościowej
Bezpopiołowa bibuła filtracyjna klasy 589/2 może być używana, gdy zbierane są średnio drobne osady, a bibuła musi zostać spopielona w celu przeprowadzenia analizy. Papier klasy 589/2 nadaje się do różnych rutynowych metod analizy ilościowej, takich jak oznaczanie zawartości piasku w środkach spożywczych, analiza mąki i analiza zawiesiny wodnej w przemyśle papierniczym.
Cechy i korzyści
  • Wysoka czystość (< 0,01% popiołu)
  • Zatrzymywanie średnio drobnych osadów, takich jak ziarna piasku
  • Prędkość filtracji Herzberga 140 s*
  • Filtr z białą wstążką
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)