About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V
opis
infinitely variable temperature
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
HL 2020 E
dostępność
available only in EU
Parametry
150-500 L/min flow rate
80-630 °C temperature
moc wyjściowa
2200 watts
Opis ogólny
Narzędzie HL 2020 E jest niezwykle wytrzymałe i zapewnia o 20% dłuższą żywotność niż jego poprzednik. Profesjonalne dodatki: wskaźnik ciepła resztkowego ostrzega użytkownika, że dysza podająca jest nadal gorąca i może spowodować oparzenia nawet długo po odłączeniu narzędzia od zasilania. Joystick umożliwia intuicyjną obsługę i użytkowanie. A skoro o użytkowaniu mowa: profesjonalna opalarka HL 2020 E jest przeznaczona do wszystkich dysz STEINEL, a dostarczając gorące powietrze o temperaturze do 630°C, jest idealnym narzędziem do kształtowania, rozlutowywania płytek drukowanych, spawania tworzyw sztucznych, suszenia wypełniaczy, obkurczania tulei kablowych, lutowania rur i innych prac wymagających wysokiej, precyzyjnie regulowanej temperatury oraz mocnej dmuchawy. Aktualna temperatura robocza i szybkość przepływu powietrza są wskazywane na wyświetlaczu LCD, który jest łatwy do odczytania przy każdym poziomie oświetlenia. Narzędzie natychmiast reaguje na wzrost temperatury, sygnalizując to trójkątem ostrzegawczym na wyświetlaczu.
Zalety: Wyświetlacz LCD, wskaźnik ciepła resztkowego dla optymalnej ochrony, ergonomiczna obsługa za pomocą joysticka, imponująca moc 2200 W, możliwość regulacji w zakresie od 80 °C do 630 °C w krokach co 10 °C. Przepływ powietrza regulowany w trzech stopniach (150 / 150-300 / 300-500 l/min.). Z plastikową obudową i dyszą redukcyjną 9 mm. Opcjonalnie dostępny filtr drobnego pyłu i HL Scan do pomiaru temperatury na obrabianym przedmiocie. Przewód zasilający można bardzo łatwo wymienić, zdejmując zaślepkę na uchwycie.
Zalety: Wyświetlacz LCD, wskaźnik ciepła resztkowego dla optymalnej ochrony, ergonomiczna obsługa za pomocą joysticka, imponująca moc 2200 W, możliwość regulacji w zakresie od 80 °C do 630 °C w krokach co 10 °C. Przepływ powietrza regulowany w trzech stopniach (150 / 150-300 / 300-500 l/min.). Z plastikową obudową i dyszą redukcyjną 9 mm. Opcjonalnie dostępny filtr drobnego pyłu i HL Scan do pomiaru temperatury na obrabianym przedmiocie. Przewód zasilający można bardzo łatwo wymienić, zdejmując zaślepkę na uchwycie.
Informacje prawne
Steinel is a registered trademark of Steinel GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)