Kluczowe dokumenty
Z648183
Grid coating pen
provides a thin layer of adhesive
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
producent / nazwa handlowa
1556
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lekkie dotknięcie piórem spowoduje nałożenie cienkiej warstwy kleju na siatkę. Warstwa wyschnie w ciągu 1-2 minut w temperaturze pokojowej i będzie gotowa do nałożenia sekcji. Pisak może być również używany do wstępnej obróbki przed powlekaniem siatek formvarem lub innymi cienkimi warstwami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z648183-1EA4061833377512