Kluczowe dokumenty
Z647527
Pyrex® measuring cylinder with spout and detachable plastic foot, complete
volume 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Właściwości
graduations 1.0 mL
zakres pomiaru objętości
50 mL
Wysokość
195 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 4788
  • Szklany cylinder z niebieską, emaliowaną podziałką
  • Polietylenowa stopka absorbuje uderzenia i zmniejsza ryzyko pęknięcia
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)