Z647543
Pyrex® measuring cylinder with spout and detachable plastic foot, complete
volume 250 mL
Synonim(y):
3205/12P
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
graduations 2.0 mL
zakres pomiaru objętości
250 mL
Wysokość
320 mm
Opis ogólny
- Complies with ISO 4788
- Glass cylinder has blue enamel graduations
- Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.