Z646091
Julabo® open circulating baths, E models
EH-19, AC/DC input 230 V AC, volume 19 L, temp. range 20-150 °C
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel plate
Właściwości
CE compliant
optional cooling coil & bath cover
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
EH-19
Julabo 9118419
Parametry
20-150 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
moc grzałki
2 W
otwór łaźni szer. × dł. × śr.
36 cm × 30 cm × 15 cm
pojemność
19 L
19 L
19000 mL
masa
11 kg
Opis ogólny
Economy series:
- PID 1 temperature control
- Bright LED-display for the actual value, 2 set point, resolution 0.1°C
- Keypad for setpoint, switches automatically to actual value
- High temperature cut off/dry running protection for non-flammable fluids (ED models) for flammable liquids (EH models)
- ED models temperature range 20-100°C
- EH models working temperature range 20-150°C
- EH-5 model comes with lid
All other models need cover to be ordered separately.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)