Kluczowe dokumenty
SYNF621425G
Synthware pressure equalizing addition funnel
25 mL, joint: ST/NS 14/20, stopcock: glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F621425G
pojemność
25 mL
25 mL
Opis ogólny
Ze szklanym kurkiem z podziałką.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)