Z646032
Julabo® open-bath circulators with Plexiglas® or Makrolon® bath tanks, ED models
ED-5M, AC/DC input 115 V AC, volume 5 L, temp. range 20-100 °C, Makrolon bath
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Makrolon bath
Właściwości
integrated cooling coil
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ED-5M
Julabo 9116505
dostępność
not available in EU
Parametry
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
moc grzałki
1 kw
otwór łaźni szer. × dł. × śr.
12 cm × 24 cm × 15 cm
pojemność
5 L
5 L
5000 mL
masa
5.2 kg
Opis ogólny
Economy series:
- Bright LED-display for the actual value + set point, resolution 0.01°C
- PID temperature control, stability ± 0.02 or ± 0.03°C
- Adjustable high temp cut off and dry running protection
- Pressure pump capacity 15 L/min, 350 mbar
- A = Plexiglass
- M = Makrolon
Cover needs to be ordered separately.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)