Kluczowe dokumenty
Z611662
Julabo® bath accessories
Aqua-Stabil, water bath protective media
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
opakowanie
pk of 6 × 100 mL
producent / nazwa handlowa
Julabo 8940006
dostępność
not available in USA and Canada
Zastosowanie
Add 2 mL of Aqua-Stabil to a liter of water. Whenever the blue tinting disappears (or no later than three months), fill the bath with fresh water and Aqua-Stabil.
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)