Z569860
2mag MIXcontrol 20 control unit for MIXdrive
AC/DC input 100 - 240 V AC, US/Japan plug
Synonim(y):
jednostka sterująca, jednostka zasilająca, power bank
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
stainless steel plate
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 90200
Parametry
100-1600 rpm speed
Cechy i korzyści
- Jednostka sterująca o mocy 20 W
- Zakres prędkości od 100 do 1600 obr.
- Mieszanie bez szarpnięć również przy niskich prędkościach
- Ustawienie mocy (4-stopniowe) dla wysokiej mocy w odniesieniu do dużych i lepkich ilości mieszania oraz zmniejszonej mocy dla ciągłej pracy napędów mieszających MIXdrive bez podgrzewania
- Czytelny wyświetlacz cyfrowy dla ustawień prędkości i mocy
- SoftStart do niezawodnego przechwytywania/centrowania i bezpiecznego przyspieszania mieszadła
- QuickSet do szybkiego ustawiania prędkości początkowej i maksymalnej, automatyczna funkcja pamięci do zapisywania ostatnich ustawień, odporna obudowa ze stali nierdzewnej, łatwa do czyszczenia
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)