Key Documents
Z568570
ACE stirrer blade, 316SS, oblong-shaped with holes
W × L 24 mm × 115 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiały
stainless steel
opis
for 10mm SS shaft
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8096-74
szer. × dł.
24 mm × 115 mm
Opis ogólny
Holes provide greater agitation than solid blades.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)