Key Documents
Z568198
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask, heavy-wall
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
Połączenie
joint: ST/NS neck24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
500 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)