Kluczowe dokumenty
Z568082
PureSolv™ Micro replacement purification column
activated molecular sieves
About This Item
Kod UNSPSC:
40161600
NACRES:
NB.85
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Innovative Technologies
Opis ogólny
Sito typu 5A
Informacje prawne
Pure Solv is a trademark of Inert Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z568082-1EA | 4061833478714 |