Z564850
Wrap-it tie installing tool
Economy version
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
dostępność
not available in EU
Opis ogólny
Automatycznie dostosowuje napięcie opaski do żądanej pozycji. Aktywowane napięciem ostrze tnące odcina nadmiar opaski.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z564850-1EA | 4061833471562 |