About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
RA.01
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Opis ogólny
Firma SAFC zakwalifikowała EZ BioPac firmy ILC Dover jako preferowane opakowanie proszków luzem. Wyprodukowana z folii Armorflex 114 seria EzBiopac to dopasowana do celu, skalowalna i intuicyjna oferta, która umożliwia czyste, bezpieczne i wydajne dostarczanie proszków luzem do bioprocesu.
Jest to akcesorium, które może być używane do wspomagania obsługi EZ BioPac firmy ILC Dover wypełnionego pożywką do hodowli komórkowych.
Jest to akcesorium, które może być używane do wspomagania obsługi EZ BioPac firmy ILC Dover wypełnionego pożywką do hodowli komórkowych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HW10977-01 | 4061829452391 |